1.46283
Caldo de soja tríptico - sacos, tubos e ampolas prontos para uso&
Histidine, Lecithin, Tween®, Thiosulfate, tube capacity × filling volume 17 mL × 10 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 20 or 100 tubes
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, Casein Soybean Digest Broth with Lecithin, Tween, Histidine, and Thiosulfate, SCDB, TSB with neutralizer, Tryptic Soy Broth, Tryptic Soy Broth with TLHTh
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
with Lecithin, Tween®, Histidin and Thiosulfate, for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, & molds; Suitable for sterility testing
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Thiosulfate
Tween®
embalagem
box of 20 or 100 tubes
tube of
tube capacity × filling volume
17 mL × 10 mL
cor
clear yellowish to yellow
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2