1.46627
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
Lecithin , Tween® 80, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Sinônimo(s):
CASO Broth, Soyabean Casein Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer, Tryptic Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
descrição
for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, & molds
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
composição
Lecithin
Tween® 80
embalagem
box of 10 bottles
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
90 mL
capacidade
125 mL
pH
7.3 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
componentes
tween
lecithin
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2