1.46610
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 250 mL, closure type, blue flip cap with septum, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO broth, Soyabean Casein Digest Broth, TSB, TSB with Neutralizer, Tryptic Soy Broth (TSB)
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
powder
Características
closure type blue flip cap with septum
embalagem
box of 6 bottles
capacidade do frasco
250 mL
bottle filling volume
250 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2