1468510006
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
Tween® 0.1 %, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 1 L, closure type, blue flip cap with septum, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
Casein Soyabean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB with 0.1% Tween®80, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
Características
closure type blue flip cap with septum
composição
Tween®, 0.1%
embalagem
box of 6 bottles
capacidade do frasco
1 L
bottle filling volume
1 L
capacidade
1000 mL
cor
light yellow
pH
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2