1.46316
Caldo de soja tríptico - sacos, tubos e ampolas prontos para uso&
closure type, with MPC connector and triple-bagged, bag of 1 × 10 L
Sinônimo(s):
TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB, Tryptic Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
Formulário
liquid (ready-to-use)
Características
closure type with MPC connector and triple-bagged
ready-to-use
embalagem
bag of 1 × 10 L
capacidade
10 L
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Packaging: 10 L bag with MPC connector and triple-bagged
Synonym: TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB
Aplicação
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.