Documentos Principais
1.00800
Millipore
Caldo de soja tríptica - meio de cultura desidratado
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Sinônimo(s):
Caldo de digestão de caseína de soja, Caldo de peptona de caseína peptona de farinha de soja, TSB, CASO, caldo digerido de caseína-soja, caldo tríptico de soja, caldo triptona de soja, SCDB, Caldo CASO, Caldo de caseína de soja, Caldo de triptona de soja, TSB
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
Formulário
granular
Características
granulated
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
solubilidade
30 g/L
densidade volumétrica
570 kg/m3
aplicação(ões)
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
anaerobic bacteria
Descrição geral
Os meios granulados são filtráveis a frio e irradiados para a validação microbiológica de processos de envase asséptico (testes de enchimento com meio ou simulação de processos assépticos). Os meios são fornecidos em embalagem estéril tripla, prontos para a máxima segurança do processo asséptico. Ele é granulado, o que garante excelente solubilidade até mesmo em água fria. A filtrabilidade a frio é obtida por testes extensos que abrangem matérias-primas, amostras pré-produção, controle durante processos e do produto final
Aplicação
O caldo é adequado para simulação de Processo Asséptico (APS) de acordo com as recomendações do “Guia Asséptico da FDA” e do Anexo 1 da GMP da União Europeia em linhas de produção assépticas. O uso exclusivo de matérias-primas de origem não animal permite a eliminação de um possível risco de contaminação por EET/EEB. Devido à base rica em nutrientes, este meio também é adequado para o cultivo até mesmo de microrganismos exigentes. Este meio líquido tem aplicação no setor farmacêutico.
Ligação
Substitui: 1008005007
Outras notas
Modo de ação: O meio de cultura desidratado é irradiado. A intensidade de radiação garante que bactérias, esporos, vírus e micoplasma sejam destruídos. Ela fornece um maior nível de segurança em relação a microrganismos resistentes a radiação que outros produtos comercialmente disponíveis.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.