Documentos Principais
1.00525
Millipore
Caldo de soja tríptica - meio de cultura desidratado
GranuCult® plus, USP, EP, granular, from non-animal source, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
TSB, caldo de soja, caldo CASO, caldo de peptona de caseína peptona de farinha de soja, Caldo CASO, Caldo de caseína de soja, Caldo de digestão de caseína de soja, Caldo de triptona de soja, TSB
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
30 g/L
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
nonselective for
Descrição geral
Caldo tríptico de soja é um meio de cultura universal livre de inibidores e indicadores para um amplo espectro de aplicações. Peptonas usadas no caldo são de origem não animal. A formulação do meio básico é preparada de acordo com as recomendações das atuais farmacopeias europeia e dos Estados Unidos (EP, 2.6.12. E USP, 61), mas contém peptonas de origem não animal, em vez das peptonas recomendadas.
Aplicação
O caldo tríptico de soja (TSB) é adequado para o isolamento e cultivo de bactérias aeróbias, leveduras e bolores exigentes. O meio é usado para testes de esterilidade de substâncias, preparações e produtos, bem como um caldo de pré-enriquecimento para testes de microrganismos específicos.
Características e benefícios
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade lote a lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Alto número de cepas de teste excedendo todas as demandas regulatórias
  • Tecnologia de granulação que permite a inclusão de muitos suplementos sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Ligação
Substitui: 1005259027
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3