1.40143
Caldo de soja tríptica - meio de cultura desidratado
EcoCult®, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), USDA-FSIS, APHA, powder, suitable for bioburden testing, microbiology
Sinônimo(s):
Caldo CASO, Caldo de caseína de soja, Caldo de digestão de caseína de soja, Caldo de triptona de soja, TSB
About This Item
Produtos recomendados
Agency
APHA
EP
ISO 11133
JP
USDA-FSIS
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA (BAM)
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
EcoCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
bioburden testing
microbiology
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
10-30°C
adequação
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1