Key Documents
1.00550
Millipore
Caldo tríptico de soja de origem não animal
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, from non-animal source, sterile; irradiated, suitable for aseptic process simulation
Sinônimo(s):
Caldo de soja tríptica - meio de cultura desidratado, TSB, CASO, caldo digerido de caseína-soja, TSB de origem não animal, SCDB, Caldo CASO, Caldo de caseína de soja, Caldo de digestão de caseína de soja, Caldo de triptona de soja, TSB
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106200
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
EP
JP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
forma
granular
Características
granulated
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
30 g/L
aplicação(ões)
aseptic process simulation
pharmaceutical
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
anaerobic bacteria
Descrição geral
Meio de cultura desidratado com peptonas vegetais como uma alternativa de origem não animal ao meio digerido de caseína-soja (SCDM), também denominado de caldo tríptico de soja. Os meios granulados são filtráveis a frio e irradiados com radiação gama para a validação microbiológica de processos de envase asséptico (testes de enchimento com meio) ou simulação de processo asséptico. O produto é irradiado com radiação gama e embalado em bolsas triplas, permitindo introdução segura em áreas controladas. A filtrabilidade a frio é obtida por testes extensos que abrangem matérias-primas, amostras pré-produção, controle durante processos e do produto final. A formulação contém peptonas de origem não animal em vez das peptonas recomendadas.
Aplicação
O caldo é adequado para testes de enchimento com meio segundo as recomendações do “Guia de assepsia da FDA” em linhas de produção assépticas. O uso exclusivo de matérias-primas de origem não animal permite a eliminação de um possível risco de contaminação por EET/EEB.
Ligação
Substitui: 1.00550.5007
Outras notas
Modo de ação: O desemprenho microbiológico do TSB de origem não animal é equivalente ao do TSB padrão. O meio de cultura desidratado é irradiado com radiação gama com 48-76 kGy. A intensidade de radiação garante que bactérias, esporos, vírus e micoplasma sejam destruídos. Ela fornece um maior nível de segurança em relação a microrganismos resistentes a radiação que outros produtos comercialmente disponíveis.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.