1.46342
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, yellow screw cap with septum, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth 750ml, Tryptone Soya Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
For enumeration of specified microorganisms or total viable aerobic count
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type yellow screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
box of 6 bottles
capacidade do frasco
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
capacidade
1000 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2