1.46357
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptone Soya Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
For the microbiological examination of non-sterile products
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
embalagem
box of 6 bottles
técnica(s)
direct inoculation: suitable
capacidade do frasco
275 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidade
275 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2