1.46492
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
cysteine (Inactivator B.), Histidine, Tween®, Lecithin, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth with 3% Tween, 0.3% Lecithin, 0.1% Histidine and 0.1% Cysteine, SCDB, Tryptic Soy Broth with TLHC (Inactivator B.), Tryptic Soy Broth with neutralizer
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
composição
cysteine (Inactivator B.)
Histidine
Lecithin
Tween®
embalagem
box of 10 bottles
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
componentes
lecithin
histidine
cysteine
tween
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
selective for (fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2