1.46379
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 72
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
box of 6 bottles
capacidade do frasco
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
capacidade
1000 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2