Documentos Principais
1.08191
Millipore
Meio de tioglicolato líquido
GranuCult® prime, suitable for microbiology, EP, USP, JP, ISO
Sinônimo(s):
FTM, meio fluido tioglicólico, meio FTG,
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP
ISO
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
30 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
anaerobic bacteria
Descrição geral
O meio fluido de tioglicolato (meio FTG) é um meio de cultura usado para a detecção e o crescimento de vários microrganismos, incluindo bactérias anaeróbicas e aeróbias. O meio contém uma variedade de nutrientes, incluindo caldo de soja tríptica ou hidrolisado de caseína, extrato de levedura, glicose e cloreto de sódio, bem como um agente redutor como o tioglicolato, que ajuda a criar um gradiente de oxigênio que pode facilitar o crescimento de bactérias anaeróbicas. O meio FTG também contém um indicador redox chamado resazurina, que muda de rosa para vermelho na presença de oxigênio.
Aplicação
O meio FTG é usado em várias aplicações, incluindo testes de esterilidade de produtos biofarmacêuticos, testes de suscetibilidade antimicrobiana, monitoramento ambiental e controle de qualidade no ambiente de laboratório. O meio pode detectar microrganismos aeróbios e anaeróbios e é uma ferramenta versátil para diversas aplicações de microbiologia.
Características e benefícios
Nossos meios granulados são:
  • Mais seguros - redução significativa da inalação de substâncias tóxicas e alergênicas, resultando em menos respostas alérgicas. Menos contaminação das ferramentas de trabalho e do ambiente
  • Precisão - Sem separação de componentes e sem aglomeração, mesmo em condições úmidas ou quentes, o que garante um produto uniforme com maior precisão de desempenho
  • Rápido - Dissolução rápida e uniforme em água
  • Mais fácil - Manuseio e pesagem mais fáceis devido às melhores propriedades de fluxo. Os meios não grudam no frasco ou no recipiente
  • Confiável - A distribuição homogênea dos ingredientes garante alta reprodutibilidade, mesmo que sejam usadas apenas pequenas quantidades de meios.
Ligação
Substitui: 1.08191.5007
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3