Documentos Principais
STBMCTM12DP
Millipore
Meio líquido de tioglicolato transparente
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Sinônimo(s):
CTM, Caldo de tioglicolato transparente, FTM transparente, Meio Tioglic. (FTM) transparente, Meio líquido de tioglicolato (Transparente), Tioglicolato B. 0,1 l, transparente
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Formulário
liquid
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
double packed of
capacidade do frasco
125 mL
volume do frasco
100 mL , filling Volume
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
anaerobic bacteria
nonselective for
Descrição geral
O meio de tioglicolato transparente tem as mesmas propriedades de promoção do crescimento que o meio líquido de tioglicolato (FTM) padrão. A formulação alternativa oferece maior transparência visual em comparação com o FTM, que é um pouco turvo. A composição e o desempenho de crescimento desse meio estão em conformidade com a Farmacopeia Europeia (EP) 2.6.1, a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) 71 e a Farmacopeia Japonesa (JP) 4.06. Nossa abordagem de fabricação garante o mais alto nível de qualidade para os nossos meios, melhorando a precisão e reduzindo significativamente o risco de interpretações erradas e resultados falsos. A embalagem Tyvek® dupla esterilizada permite a otimização dos procedimentos de limpeza, para minimizar o risco de contaminação cruzada em capelas de fluxo laminar e garantir uma descontaminação eficiente das câmaras de isolamento. O aspecto do líquido é líquido viscoso e amarelo-claro, com um anel rosa em suspensão ≤1 cm. O pH do produto é de 7,1 ± 0,2, e ele pode ser armazenado a 2-25 °C por 12 meses. A temperatura de incubação varia entre 30-35°C, com um tempo de incubação de 7-14 dias. Uma caixa do produto contém 12 frascos de 100 ml de meio. Cada frasco tem uma tampa de rosca com um septo que minimiza os riscos de contaminação cruzada e otimiza os procedimentos de desinfeção.
Aplicação
O meio líquido de tioglicolato transparente destina-se à detecção de bactérias anaeróbicas, mas também permite a detecção bacteriana aeróbica. Este meio é usado para testes de esterilidade por filtração por membrana ou inoculação direta. Os organismos de CQ são Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027).
Testes de esterilidade (filtração por membrana e inoculação direta)
Testes de biocarga
Componentes
Tampa de rosca com septo
Meio de cultura
Tioglicolato líquido transparente
Nota de análise
A turbidez indica crescimento
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1