STBMRFA64
Líquido A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles
Sinônimo(s):
FLUID A, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
For rinsing and dilution
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
embalagem
pack of 4 bottles
capacidade do frasco
1000 mL
bottle filling volume
600 mL
capacidade
1000 mL
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Sterility testing
Bioburden testing
Embalagem
Componentes
Meio de cultura
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1