Documentos Principais
STBMRFA34
Millipore
LÍQUIDO A
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
NACRES:
NB.22
Agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
For rinsing and dilution
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
screw cap with septum
embalagem
bottle of
volume do frasco
300 mL , filling volume
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
adequação
nonselective for
Descrição geral
O líquido A é um tampão de enxágue geral em conformidade com a Farmacopeia Europeia (EP) 2.6.1, a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) 71 e a Farmacopeia Japonesa (JP) 4.06. O produto é um líquido transparente e incolor com pH de 7,1 ± 0,2 a 25 °C. Ele pode ser armazenado a 2-25 °C (ao abrigo de luz) por 12 meses. Cada frasco tem uma tampa de rosca com fechamento de septo para reduzir o risco de contaminação cruzada e otimizar os procedimentos de desinfecção.
Aplicação
O líquido A é usado para lavar soluções aquosas durante testes de esterilidade por filtração por membrana. Ele também é usado para diluir sólidos solúveis para a mesma aplicação. Esse produto também é recomendado como líquido de enxágue para filtração por membrana de produtos não estéreis. Ele é excelente para dissolução ou diluição de amostras, reconstituição de microrganismos comerciais ou como meio de transporte para microrganismos.
Testes de esterilidade
Testes de biocarga
Embalagem
Embalagem com 4 frascos, cada frasco contém 300 ml do líquido A.
Componentes
Tampa de rosca com septo
Meio de cultura
Líquido A
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1