Documentos Principais
STBMRFK34
Millipore
Líquido K
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Líquido K em frasco com tampa de rosca e septo, Líquido de diluição K, Líquido de enxágue, Líquido de lavagem
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
descrição
Diluting or rinsing fluid for samples containing petrolatum/oil
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
300 mL , filling volume
cor
light, with no precipitate and free of visible particles
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.9
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
O líquido K é adequado para testar amostras que contêm petrolato, óleos ou soluções oleosas. A composição do líquido atende às especificações 2.6.1 da Farmacopeia Europeia (EP), 71 da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) e 4.06 da Farmacopeia Japonesa (JP). O produto é um líquido amarelo-claro, com pH de 6,9 ± 0,2 a 25 °C. Ele pode ser armazenado a 15-25 °C (ao abrigo de luz) por 12 meses. Uma caixa contém 4 frascos de 300 ml de líquido; cada frasco tem uma tampa de rosca com fechamento de septo para reduzir o risco de contaminação cruzada e otimizar os procedimentos de desinfecção.
Aplicação
O líquido K é usado como líquido de diluição ou de lavagem para testes de esterilidade em amostras que contêm petrolato/óleo. Ele pode ser usado em combinação com o sistema de testes de esterilidade STERITEST® e em testes de biocarga para lavar membranas e diluir/dissolver amostras. O líquido também é excelente para lavar as tubulações de dispositivos médicos e para amostras que são difíceis de filtrar ou dissolver.
Testes de esterilidade
Testes de biocarga
Componentes
Tampa de rosca com septo
Meio de cultura
Líquido K
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2