Documentos
TZVC00010
Millipore
Dispositivo Steridilutor® NEO
Devices with an expansion chamber for sample preparation and dilution. For liquids and soluble powders in vials.
Sinônimo(s):
Dispositivo Steridilutor® NEO para testes de esterilidade
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
fabricante/nome comercial
Steridilutor®
embalagem
pkg of 10 blisters per box, Single packed
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O dispositivo Steridilutor® NEO com câmara de expansão é um conjunto de tubos e agulhas para pós de difícil dissolução, para diluição de antibióticos superpotentes e para agregação de produtos em frascos. Produtos puros (sólidos ou líquidos) são difíceis de enxaguar e resíduos de produtos podem ser um fator inibitório importante nos testes de esterilidade. No caso dos pós, é necessária uma boa dissolução para evitar possíveis agregados. Recomenda-se fortemente uma etapa de diluição no caso de antibióticos líquidos para reduzir a concentração do agente antimicrobiano. Isso reduz a possibilidade do agente se ligar ao filtro. A câmara de expansão ventila vácuo ou pressão residual dos frascos, sem gotejamento posterior nem risco de contaminação. A agulha dupla de diâmetro menor conecta os produtos em teste com o diluente. O produto diluído é posteriormente filtrado com dispositivos Steritest® NEO adequados.
Aplicação
O dispositivo Steridilutor® NEO com câmara de expansão é usado para diluição de pós e antibióticos superpotentes e para agregar produtos em frascos. A câmara de expansão permite a ventilação do recipiente de diluentes.
Informações legais
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.