Documentos Principais
TEFG02525
Millipore
Agulhas de respiro Steritest®
suitable for sterility testing, for glass vials with rubber septa and rigid plastic vials., PTFE (hydrophobic membrane filter)
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE (hydrophobic membrane filter)
PVC device
stainless steel (for needle)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
embalagem
pkg of 25 units
fabricante/nome comercial
Steritest®
tamanho do filtro
24.7 mm
tamanho de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A agulha de respiro Steritest® é um acessório dos dispositivos Steritest® NEO, usada para transferência de líquidos e enxágue durante testes de esterilidade. É uma agulha única ventilada com membrana de PTFE (hidrofóbica).
Aplicação
As agulhas de respiro Steritest® são usadas para ventilação de frascos-ampola com septos de borracha e frascos de plástico rígido. Elas também podem ser usadas para enxágue de dispositivos médicos, para transferência asséptica de grandes volumes de líquidos parenterais de um frasco para outro, esterilidade e qualificação da promoção de crescimento dos lotes de meios ou para ventilação de frascos de meio durante o método de inoculação direta.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.