Documentos Principais
SLFG025LS
Millipore
Unidade de filtro Millex-FG (esterilizada)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Sinônimo(s):
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PTFE membrane
PVC housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
gas filtration: suitable
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex-FG (estéril) é um dispositivo médicoque deve ser usado como filtro de seringa em aplicações de tratamento direto do pacientee mistura farmacêutica para esterilizargases ou soluções de baixo volume que não são compatíveiscom filtros de membrana padrão.
Características e benefícios
  • Filtro esterilizante bidirecionalmente suportado para gases ou líquidos
  • Os benefícios clínicos incluem a remoção de microrganismos, partículas, e pós não dissolvidos maiores que’o tamanho de poro nominal da membrana de soluções gasosas para limitar a contaminação cruzada
  • As soluções aquosas são bloqueadas da filtração pela membrana hidrofóbica do filtro
  • Somente para uso único
  • com marcação CE não pirogênica e não tóxica e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto comparável