Documentos Principais
SLGSV255F
Millipore
Unidade de filtro ventilada Millex-®GS (esterilizada)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
filtro de seringa de ésteres de celulose mistos
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex®
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex®-GS ventilado (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de seringa para esterilizar e/ou clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
As aplicações típicas incluem a filtração estéril de anticorpos e soluções de cuidados críticos (Nutrição parenteral total (TPN) sem lipídios ou aditivos).
Características e benefícios
  • De uso único, não pirogênico e não tóxico
  • Remove microrganismos, partículas, precipitados, e pós não dissolvidos maiores que 0,22 µm
  • 0,22 m µde filtro de membrana hidrofílica vedado em um invólucro de PVC
  • Inclui um µfiltro hidrofóbico de 0,03 µ na cúpula para ventilação de ar e prevenção de bloqueio de ar
  • Com marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3