GSWP01300
Filtro de membrana MF-Millipore™, tamanho de poro 0,22 µm
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
2%
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
75 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
- Filtração de esterilização
- Bioensaios
- Isolamento de partículas semelhantes a vírus em águas residuais
- Água de grau para análise de microplásticos
- Ligação de ácido nucleico, incluindo eDNA
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Filtração laboratorial geral
- Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
- Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco, ao abrigo de fontes de calor
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3