WHA10401706
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 25 mm diam
Sinônimo(s):
Z697311, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
Produtos recomendados
product name
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10401706
Whatman Article No. 28415043 (US reference)
Diâmetro
25 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
- Supports visual enumeration of bacteria
- Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)