Documentos Principais
WHA10401770
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Z697362, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
esterilidade
non-sterile
Características
White Gridded, Sterile Autoclave pack
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10401770
Whatman Article No. 28415051 (US reference)
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Características e benefícios
  • Excellent contrast for easy particle detection
  • High internal surface area for sample adsorption
  • High dirt loading capacity
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure delivers high flow rates
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)