WHA7188002
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z746061, membrane filters, syringe filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.8 μm, diam. 25 mm
Materiais
plain white
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7188-002
Whatman Article No. 28420750 (US reference)
Diâmetro
25 mm
tamanho de poro
0.8 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)