Z561665
Expanded tabletop plasma cleaner
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
Tabletop Plasma Cleaner
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
A × L × P
11 in. × 18 in. × 9 in.
11 in. × 18 in. × 9 in.
diâmetro da câmara × C
6 in. × 6 in.
6 in. × 6.5 in.
peso
37 lb
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Adjustable RF power (Low, Medium, High power settings); Maximum 30W
- 6 in. diameter x 6.5 in length Pyrex chamber (optional quartz chamber)
- Hinged door with viewing window
- Active fan cooling
- 1/8" NPT metering valve to qualitatively control gas flow and chamber pressure
- 1/8" NPT 3-way valve to quickly switch from introducing gas, venting, and isolating the chamber
- Requires a separate vacuum pump to run the plasma process
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Procedure for Standard Surface Modifcation using the Aldrich Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces