Z551562
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Produtos recomendados
descrição
2-stage
stability <1%
Características
> 2.1 cfm vacuum
fabricante/nome comercial
Chemat
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
L × A × P
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Descrição geral
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)