SCJ4600058
CF™ 680R succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
peso molecular
~912 g/mol (free acid)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinção)
140000 at 680 nm
razão de absorbância
A280/680 nm 0.32
fluorescência
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 680 nm; λem 701 nm
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600058-1UMOL | 4061826692981 |