MABF1961
Anti-Thy 1.1 (CD90) Antibody, clone T11D7e
clone T11D7e, from mouse
Sinônimo(s):
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
T11D7e, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Thy1(24832)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Thy 1.1 (CD90) in one million rat thymocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2