SAB4700594
Monoclonal Anti-CD90.2, azide free antibody produced in mouse
clone 1aG4/C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Thy-1.2, Anti-Thy1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1aG4/C5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Thy1(21838)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700594-100UG | 4061832716008 |