Documentos Principais
12-348
Sigma-Aldrich
Anticorpo IgG anticoelho de cabra, conjugado com HRP
1 mg/mL, Upstate®
Sinônimo(s):
IgG anti-coelho
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Upstate®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) é uma das proteínas mais abundantes no soro humano, com níveis normais entre 8-17 mg/ml no sangue de adultos. A IgG é importante para a nossa defesa contra microrganismos e as moléculas são produzidas pelos linfócitos B como parte da nossa resposta imune adaptativa. A molécula IgG tem duas funções separadas: ligar-se ao patógeno que suscitou a resposta e recrutar outras células e moléculas para destruir o antígeno. A variabilidade do agregado de IgG é gerada pela recombinação somática e estima-se que o número de especificidades em um indivíduo em um determinado ponto no tempo seja 1011 variantes.
Especificidade
Específica para cadeias leve e pesada de IgG de coelho.
Imunogênio
IgG de coelho, molécula inteira, altamente purificada.
Aplicação
Anticorpo anti-IgG de coelho de cabra conjugado com HRP detecta o nível de IgG de coelho & foi publicado e validado para uso em WB, IH, ELISA.
Qualidade
Avaliado por western blot.
Análise de western blot: Adequado para western blot (dot blot), ELISA e imuno-histoquímica. Para ELISA, recomenda-se uma diluição de trabalho de 1:15.000 a 1:60.000. Para procedimentos de western blot, recomenda-se uma diluição de 1:2.000 a 1:6.000. Para imuno-histoquímica, recomenda-se uma diluição de 1:500 a 1:3.000. A diluição ideal de anticorpos para outras aplicações deve se determinada pelo pesquisador.
forma física
IgG policlonal de cabra conjugada com peroxidase de rábano em tampão contendo tampão de armazenamento 50% com fosfato de potássio 0,02 M, NaCl 0,15 M, pH 7,2, 10 mg/ml de BSA, sulfato de gentamicina 0,01% (p/v) e glicerol 50%.
Reidratação: Adicione 500 µl de água destilada estéril contendo 50% de glicerol para produzir uma solução-estoque de 1 mg/ml.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Coordinate regulation of DNA methylation and H3K27me3 in mouse embryonic stem cells.
Hagarman, JA; Motley, MP; Kristjansdottir, K; Soloway, PD
Testing null
Activation-induced cell death and total Akt content of granulocytes show a biphasic course after low-dose radiation.
Gaipl, U S, et al.
Autoimmunity, 42, 340-342 (2009)
Geovanny I Nic-Can et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 877, 313-324 (2012-05-23)
Epigenetics includes DNA methylation and histones posttranslational modifications such as methylation, acetylation, phosphorylation among others. One of the most abundant modifications in histone tail is the methylation. It has been found that the methylation pattern in the histone H3 may
Kuo-Sheng Hsu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(35), 25375-25386 (2013-07-19)
Cytokine modulation of the endothelium is considered an important contributor to the inflammation response. TNFα is an early response gene during the initiation of inflammation. However, the detailed mechanism by which TNFα induces proinflammatory gene expression is not completely understood.
Katarina Truvé et al.
PLoS genetics, 12(5), e1006000-e1006000 (2016-05-14)
Gliomas are the most common form of malignant primary brain tumors in humans and second most common in dogs, occurring with similar frequencies in both species. Dogs are valuable spontaneous models of human complex diseases including cancers and may provide