AP307R
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) Rhodamine conjugate
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:200-1:500 (1,4)
Flow Cytometry: 1 μg per 1x10E6 cells (1,2,4)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
2-3
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2