L1516
Lectin from Wisteria floribunda
buffered aqueous solution, biotin conjugate
Sinônimo(s):
Wisteria floribunda agglutinin, WFA
About This Item
conjugado
biotin conjugate
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous solution
embalagem
pkg of 2 mg active conjugate
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2