Documentos Principais
C2905
Sigma-Aldrich
Condroitinase ABC
lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid
Sinônimo(s):
Condroitina ABC liase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bacterial (Proteus vulgaris)
Nível de qualidade
conjugado
(Glucosaminoglycan)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
0.3-3 units/mg solid
peso molecular
~120 kDa by gel filtration
composição
Protein, ~35% biuret
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A condroitinase ABC da Sigma foi usada para digerir glicosaminoglicano tipo condroitina sulfato (CSGAG) ligado a O. A enzima também foi usada para digerir cadeias de glicosaminoglicano em proteoglicanos durante a construção e a expressão de um gene de versicam recombinante em sistemas de mamíferos. Além disso, ela foi usada para digerir sulfato de condroitina nos complexos de proteoglicanos. A enzima também foi usada na remoção de cadeias de glicano do agrecam, o que elimina o efeito inibitório sobre o crescimento de axônios do agrecam.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A condroitinase ABC catalisa a degradação eliminativa de polissacarídeos que contêm ligações (1-4)-β-D-hexosaminil e (1-3)-β-D-glicuronosil (ou (1-3)-α-L-iduronosil) em dissacarídeos que contêm grupos 4-desoxi-β-D-glic-4-enuronosil. Ela age sobre a condroitina 4-sulfato, condroitina 6-sulfato e dermatam sulfato. Porém, ela age lentamente sobre o hialuronato. O peso molecular é de cerca de 120 kDa, com 2 subunidades não idênticas com massas moleculares de 86 kDa e 32 kDa. O pH ótimo é 8,0 com sulfato de condroitina e 6,8 com ácido hialurônico. A temperatura ideal é 37 °C. O Zn2+ 1 mM age como inibidor, ao passo que o acetato 0,05 M é um ativador da enzima.
Embalagem
Embalagens com base na atividade da condroitinase C.
Definição da unidade
Uma unidade libera 1,0 μmol de uma mistura de 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(ácido β-D-gluc-4-eno-piranosilurônico)-4-O-sulfo-D-galactose e 1,0 μmol de 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(ácido β-D-gluc-4-eno-piranosilurônico)-6-O-sulfo-D-galactose a partir do sulfato de condroitina de cartilagem de tubarão, por minuto, em pH 8,0 a 37 °C.
forma física
Pó liofilizado que contém sais tamponantes Tris
Nota de preparo
Reconstituir em uma solução aquosa de albumina sérica bovina (BSA) 0,01%. Diluições posteriores podem ser feitas em um tampão com Tris 50 mM, pH 8,0, acetato de sódio 60 mM e BSA 0,02%. As soluções devem ser preparadas logo antes do uso.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G A de Munk et al.
The Biochemical journal, 290 ( Pt 3), 655-659 (1993-03-15)
Thrombomodulin (TM), a membrane proteoglycan on endothelial cells, binds thrombin in a 1:1 complex, accelerates the protein C activation by thrombin, promotes the thrombin inactivation by antithrombin III and inhibits the procoagulant properties of thrombin. The inactivation of single-chain urokinase-type
Y Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 273(33), 21342-21351 (1998-08-08)
Versican is a member of the large aggregating chondroitin sulfate proteoglycan family. We have expressed in NIH3T3 fibroblasts a recombinant versican mini-gene comprising the G1 and G3 domains and 15% of the CS domain. We observed that expression of the
Mafalda Resende et al.
International journal for parasitology, 39(11), 1195-1204 (2009-03-28)
Individuals living in areas with high Plasmodium falciparum transmission acquire immunity to malaria over time and adults have a markedly reduced risk of contracting severe disease. However, pregnant women constitute an important exception. Pregnancy-associated malaria is a major cause of
Nicolett Kanyo et al.
Scientific reports, 10(1), 22422-22422 (2021-01-01)
The glycocalyx is thought to perform a potent, but not yet defined function in cellular adhesion and signaling. Since 95% of cancer cells have altered glycocalyx structure, this role can be especially important in cancer development and metastasis. The glycocalyx
Francisca Yosaatmadja et al.
Malaria journal, 7, 51-51 (2008-03-28)
Malaria in pregnancy is characterized by accumulation of infected erythrocytes (IE) in the placenta. The key ligand identified as mediating this process is a Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 family member, termed VAR2CSA. VAR2CSA appears to be the main
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.