C3920
Chondroitin disaccharide Δdi-0S sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
chave InChI
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.