Key Documents
E2039
Sigma-Aldrich
Condroitinase AC
recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis
Sinônimo(s):
Condroitina AC liase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(Glucosaminoglycan)
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized solid
atividade específica
≥200 units/mg protein
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Altamente purificado para remover atividades interferentes de β-glicuronidase e protease para uso na hidrólise de sulfato de condroitina antes de análise por HPLC.
Condroitinase AC de Flavobacterium heparinum é uma enzima que cliva cadeias de polissacarídeos sulfatadas e não sulfatadas com (1-4) ligações entre resíduos de hexosaminas e ácido glicurônico, por um mecanismo de eliminação. Os produtos de oligossacarídeos resultantes são principalmente dissacarídeos com ácidos urônicos insaturados. A condroitinase AC degrada especificamente sulfatos de condroitina A e C, mas não o sulfato de condroitina B (dermatam sulfato).
Condroitinase AC foi aplicada à análise de sulfato de condroitina em amostras comerciais, como suplementos alimentares.
Definição da unidade
1 unidade é definida como a quantidade de enzima que liberará 1,0 μmol por minuto de dissacarídeos insaturados a partir do sulfato de condroitina A em pH 6,7 a 37 °C, conforme medido pela mudança em A232. O εμΜ para o produto de reação Δ-Di-4S (sulfatos de condroitina A e B) é 5,1 e 5,5 para Δ-Di-6S (sulfato de condroitina C).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of Chondroitin Sulfate Content in Raw Materials and Dietary Supplements by High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection After Enzymatic Hydrolysis: Single-Laboratory Validation
Ji, D., et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 90(3), 659-669 (2007)
E M Denholm et al.
European journal of pharmacology, 416(3), 213-221 (2001-04-06)
In the current study, two specific glycosaminoglycan lyases, chondroitinase AC and chondroitinase B, were utilized to examine the roles of chondroitin sulfates and dermatan sulfate in tumor metastasis and angiogenesis. Melanoma cells (SK-MEL) or endothelial cells were treated with either
Fernanda L Paganelli et al.
International journal of antimicrobial agents, 49(3), 355-363 (2017-02-12)
Enterococcus faecium is a multidrug-resistant (MDR) nosocomial pathogen causing significant morbidity in debilitated patients. New antimicrobials are needed to treat antibiotic-resistant E. faecium infections in hospitalised patients. E. faecium incorporates lipoteichoic acid (LTA) (1,3-polyglycerol-phosphate linked to glycolipid) in its cell
J Féthière et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 54(Pt 2), 279-280 (1998-10-08)
Chondroitinase AC (E.C. 4.2.2.5) overexpressed in its host, Flavobacterium heparinum, was crystallized by vapor diffusion using polyethylene glycol methyl ether as precipitant. It crystallizes in the space group P43212 or its enantiomorph with a = b = 87.1 and c
Studies on the enzyme chondroitinase: product structure and ion effects.
H I NAKADA et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 94, 244-251 (1961-08-01)