Documentos Principais
H2519
Sigma-Aldrich
Heparinase I
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, ≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
Sinônimo(s):
Heparina liase I, Heparinase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
Nível de qualidade
forma
lyophilized solid
atividade específica
≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
peso molecular
42.8 kDa
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A heparinase I de Flavobacterium heparinum foi usada:
  • na digestão de amostras de plasma
  • para estudar o efeito do meio, da lavagem e da sonicação sobre a infectividade de Chlamydia pneumonia
  • na remoção enzimática de heparan sulfato da superfície de células de rabdomiossarcoma humano
Ações bioquímicas/fisiológicas
A heparinase I de Flavobacterium heparinum atua clivando a ligação α-glicosídeo no sítio de ligação AT III da heparina. Isso resulta em pequenos fragmentos de oligossacarídeos. A heparinase I neutraliza a ação das′proteínas da anticoagulação. A heparinase I tem uma meia-vida de 15 a 18 minutos.
Definição da unidade
Uma unidade (unidade Sigma) formará 0,1 μmol de ácido urônico insaturado por h em pH 7,5 a 25 °C. Uma unidade internacional (U.I.) equivale a aproximadamente 600 unidades Sigma.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Avery Davis Bell et al.
Nature, 583(7815), 259-264 (2020-06-05)
Meiosis, although essential for reproduction, is also variable and error-prone: rates of chromosome crossover vary among gametes, between the sexes, and among humans of the same sex, and chromosome missegregation leads to abnormal chromosome numbers (aneuploidy)1-8. To study diverse meiotic
Udayanath Aich et al.
Analytical chemistry, 83(20), 7815-7822 (2011-08-26)
Heparin and the low molecular weight heparins are extensively used as medicinal products to prevent and treat the formation of venous and arterial thrombi. In early 2008, administration of some heparin lots was associated with the advent of severe adverse
Coxsackievirus A16 utilizes cell surface heparan sulfate glycosaminoglycans as its attachment receptor
Zhang X, et al.
Emerging microbes & infections, 6(7), e65-e65 (2017)
Differential expression of plasma microRNA in preeclamptic patients at delivery and 1 year postpartum
Murphy MSQ, et al.
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 213(3), 367-e1-367-e1 (2015)
Methodological aspects affecting the infectivity of Chlamydia pneumoniae in cell cultures in vitro
Yan Y, et al.
Journal of Microbiological Methods, 61(1), 127-130 (2005)
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.