Key Documents
H8891
Sigma-Aldrich
Heparinase III
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
Sinônimo(s):
Heparina liase III, Heparitinase, Heparitinase I
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Nível de qualidade
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
peso molecular
70.8 kDa
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A heparinase III de Flavobacterium heparinum foi usada para clivar GAG específicos. Foi usada para estudar seu efeito na mobilidade eletroforética da proteína que reage com o anticorpo anti-aFGF (fator de crescimento de fibroblastos ácido).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A heparinase III impede a formação de novos vasos sanguíneos in vivo. Ela degrada especificamente o sulfato de heparina nas ligações HNY-I e HNY,6X-G2. Ao contrário de outras heparinases, a heparinase III não contém o aminoácido cisteína. Ela contém 13 resíduos de histidina, que são responsáveis por sua ação catalítica. Esta enzima não é ativa em relação à heparina ou a heparinas de baixo peso molecular.
A liase de degradação da heparina que reconhece o proteoglicano de sulfato de heparina como seu substrato principal.
Definição da unidade
Uma unidade formará 0,1 μmol de ácido urônico insaturado por h em pH 7,5 a 25 °C. Uma unidade internacional (U.I.) equivale a aproximadamente 600 unidades Sigma. Os tamanhos de embalagens são vendidos em unidades Sigma.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
FGF binding by extracellular matrix components of Wharton's jelly
Malkowski A, et al.
Acta Biochimica Polonica, 54(2), 357-357 (2007)
Fluid shear stress primes mouse embryonic stem cells for differentiation in a self-renewing environment via heparan sulfate proteoglycans transduction
Toh YC and Voldman J
Faseb Journal, 25(4), 1208-1217 (2011)
Md Nasimuzzaman et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 20(6), 1158-1166 (2012-03-22)
Foamy viruses (FVs) (spumaretroviruses) are good alternative to retroviruses as gene therapy vector. Despite four decades since the discovery of FV, its receptor molecule is still unknown. FV vector transduction of human CD34(+) cells was inhibited by culture with fibronectin.
Sanjai S
Applied Microbiology, 129-129 (2015)
Andrea Garolla et al.
Human reproduction (Oxford, England), 27(4), 967-973 (2012-02-09)
Human papillomavirus (HPV) infection has been demonstrated in the sperm of a large percentage of sexually active males and is associated with an impairment of sperm parameters, with a particular negative impact on sperm motility, suggesting a possible role in
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.