N2876
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, Type V, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
tipo
Type V
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥0.1 units/mg solid (using mucin)
≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
Protease and NAN-aldolase, present
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?