72197
Neuraminidase from Vibrio cholerae
≥1.5 U/mL, specific activity ≥ 1.5U/mg protein
Sinônimo(s):
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Vibrio cholerae
Formulário
liquid
atividade específica
≥1.5 U/mg protein
concentração
≥1.5 U/mL
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)