N6514
Neuraminidase from Vibrio cholerae
Type II, buffered aqueous solution, 8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Sinônimo(s):
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Vibrio cholerae
Nível de qualidade
tipo
Type II
forma
buffered aqueous solution
atividade específica
8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
atividade externa
Protease and NAN-aldolase, present
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1