N5254
Neuraminidase Agarose from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI-A, ammonium sulfate suspension
Sinônimo(s):
Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type VI-A
Nível de qualidade
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
20-60 units/g agarose
Extensão da rotulagem
0.6-1.8 units per mL gel
20-60 units per g agarose
matriz
beaded agarose
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3