D9050
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid
≥93% (TLC)
Sinônimo(s):
2,3-Dehydro-2-deoxy-N-acetylneuraminic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥93% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 40.8 to 51.0 °, c = 0.66% (w/v) in water
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO8/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
chave InChI
JINJZWSZQKHCIP-UFGQHTETSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?