S8063
Siastatin B
lyophilized powder
Sinônimo(s):
(3S, 4S, 5R, 6R)-6-(Acetylamino)-4,5-dihydroxy-3-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Siastatin B, lyophilized powder, from microbial
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
embalagem
vial of 23.0 μmol
solubilidade
H2O: 2.3 mL/vial (for a 10 mM solution)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1NC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-3(11)10-7-6(13)5(12)4(2-9-7)8(14)15/h4-7,9,12-13H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
chave InChI
DQTKLICLJUKNCG-ZTYPAOSTSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3