SML1606
Oseltamivir phosphate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
GS4104, (3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester phosphate salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -26 to -36°, c = 1 in H2O
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 30 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
chave InChI
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)