Y0001341
Oseltamivir impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tributylphosphine oxide, Butyphos
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oseltamivir
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
150 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
64-69 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCP(=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
MNZAKDODWSQONA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)