Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
C3389
Sigma-Aldrich
Acetilcolinesterase
Type VI-S, lyophilized powder, 200-1,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
AChE, Acetilcolina acetil-hidrolase, Colinesterase, acetil
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.77
tipo
Type VI-S
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
200-1,000 units/mg protein
peso molecular
280 kDa
composição
Protein, ≥45% biuret
solubilidade
20 mM Tris HCl buffer, pH 7.5: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Peso molecular: 280 kDa
Ponto isoelétrico: 5,5
Coeficiente de extinção: E1% = 18,0 (280 nm)
A acetilcolinesterase de Electrophorus electricus é um tetrâmero composto por 4 subunidades iguais de 70 kDa cada. Cada subunidade contém um sítio ativo. A enzima é uma glicoproteína que contém hexosaminas.
Aplicação
A enzima da Sigma foi usada como referência para avaliar o efeito dos metabólitos de aspartame na atividade da acetilcolinesterase do hipocampo. A enzima também foi usada em estudos de imobilização para a rápida detecção de cloreto de acetiltiocolina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Enzima importante de degradação da acetilcolina in vivo. Converte acetilcolina + H2O em colina + ácido acético.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisa 1,0 μmol de acetilcolina em colina e acetato por minuto em pH 8,0 a 37 °C.
forma física
Pó liofilizado contendo sais tamponados de Tris
Nota de preparo
Essa enzima se dissolve em tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,5 na concentração de 1 mg/ml, produzindo uma solução transparente.
Nota de análise
A atividade obtida usando a acetilcolina como substrato é 30-100 vezes maior que a obtida com butirilcolina, usando acetilcolinesterase de enguia-elétrica.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dan Du et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(3), 1059-1065 (2006-12-23)
A simple method has been devised for immobilization of acetylcholinesterase (AChE)--covalent bonding to a multiwall carbon nanotube (MWNT)--cross-linked chitosan composite (CMC)-and a sensitive amperometric sensor for rapid detection of acetylthiocholine (ATCl) has been based on this. Fourier-transform infrared spectroscopy proved
Melissa Salinas et al.
Plants (Basel, Switzerland), 11(9) (2022-05-15)
The aim of this study was to extract and identify the chemical compounds of Diplosthephium juniperinum essential oil (EO) from Ecuador and to assess its anticholinesterase and antioxidant properties. The EO chemical composition was determined by GC-MS. A total of
Jingming Gong et al.
Biosensors & bioelectronics, 24(7), 2285-2288 (2008-12-30)
We developed a simple strategy for designing a highly sensitive electrochemical biosensor for organophosphate pesticides (OPs) based on acetylcholinesterase (AChE) immobilized onto Au nanoparticles-polypyrrole nanowires composite film modifid glassy carbon electrode (labeled as AChE-Au-PPy/GCE). Where, the generated Au nanoparticles (AuNPs)
Gabriela Villalta et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(6) (2021-07-03)
The essential oil (EO) of Salvia leucantha Cav. was isolated by steam distillation of the aerial parts collected in the South of Ecuador. Its physical properties were evaluated and the chemical composition of the oil was determined by GC-MS and
Makar Makarian et al.
Journal of molecular structure, 1247 (2022-03-01)
In an effort to develop new therapeutic agents to treat Alzheimer's disease, a series of donepezil-based analogs were designed, synthesized using an environmentally friendly route, and biologically evaluated for their inhibitory activity against electric eel acetylcholinesterase (AChE) enzyme. In vitro