C1057
Butirilcolinesterase
lyophilized powder, ≥900 units/mg protein
Sinônimo(s):
Acilcolina acil-hidrolase, Colina esterase, butiril, Pseudocolinesterase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥900 units/mg protein
peso molecular
tetramer 440 kDa
composição
Protein, ≥10%
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3