T1505
Tetraisopropyl pyrophosphoramide
butyrylcholinesterase inhibitor
Sinônimo(s):
Tetra(monoisopropyl)pyrophosphortetramide, iso-OMPA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
pf
149-151 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NP(=O)(NC(C)C)OP(=O)(NC(C)C)NC(C)C
InChI
1S/C12H32N4O3P2/c1-9(2)13-20(17,14-10(3)4)19-21(18,15-11(5)6)16-12(7)8/h9-12H,1-8H3,(H2,13,14,17)(H2,15,16,18)
chave InChI
IOIMDJXKIMCMIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a butyrylcholinesterase inhibitor to determine the proportions of butyrylcholinesterase (BChE) in cat and tiger plasma
- to inhibit wild-type BChE in acetylcholinesterase assay
- to selectively block the enzymatic activity of AChE
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?